Läs mer
3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl) propionsyra, TRC
Produktkod. 30456933
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456933 1 g
30456042 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8885901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160446-35-5
Molekylformel C25H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 382.45
Synonym N-1-Trityl-deamino-histidine (3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic acid N-1-Trityl-dihydrourocanic Acid, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-propanoic Acid, Deamino-His(Trt)-OH, 3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionic Acid
IUPAC-namn 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29)
Formel vikt 382.1681