Läs mer
3'-N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethyl Azithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H77N3O15S/c1-15-34-45(11,55)38(51)28(6)47(12)23-24(2)21-43(9,54)40(26(4)37(27(5)41(53)61-34)62-35-22-44(10,58-14)39(52)29(7)60-35)63-42-36(50)33(20-25(3)59-42)48(13)64(56,57)32-18-16-31(17-19-32)46-30(8)49/h16-19,24-29,33-40,42,50-52,54-55H,15,20-23H2,1-14H3,(H,46,49)/t24-,25-,26+,27-,28-,29+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1 |
| Formel vikt | 931.5075 |
| Procent renhet | >95% |