Läs mer
3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O5S/c1-7(16)14-9-3-4-11(18)12(5-9)21-6-10(13(19)20)15-8(2)17/h3-5,10,18H,6H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 312.078 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Dry Pack |