Läs mer
3'N-bensylbiotin, TRC
Produktkod. 30011360
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011360 50 mg
30005226 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23303050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57229-92-2
Molekylformel C17 H22 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 334.43
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 5-[(3aS,4S,6aR)-1-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N(Cc3ccccc3)[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'N-Benzyl Biotin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)18-17(22)19(16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formel vikt 334.1351