Läs mer
3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15239696 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15239696 1 g 1g
15249696 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15239696 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451240010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 162696-31-3
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.28
InChI-nyckel CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 37818431
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine
Smältpunkt 84°C to 86°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(N-Boc)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.