Läs mer
3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine, 97%
Produktkod. 11936461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11936461 1 g 1g
11946461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943722-24-5 | C11H15BrN2O2 | 287.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943722-24-5
Molekylformel C11H15BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 287.16
InChI-nyckel VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methylcarbamate, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, 3-bromo-5-tert-butoxycarbonyl amino methyl pyridine, 3-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-boc-amino methyl pyridine, 5-bromo-3-n-tert-butyl carbamatomethylpyridine, 3-aminomethyl-5-bromopyridine, 3-boc protected
PubChem CID 46739290
IUPAC-namn tert-butyl N-[(5-brompyridin-3-yl)metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(=CN=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine
Smältpunkt 84.5°C to 86°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 287.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(N-BOC-Aminomethyl)-5-bromopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.