Läs mer
3-n-Butyl-2,4-pentanedion, 98 %
Produktkod. 11483564
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483564 50 g 50g
11473564 10 g 10g
11493564 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11236.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 1540-36-9 | C9H16O2 | 156,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1540-36-9
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD00026235
InChI-nyckel MBXOOYPCIDHXGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-butyl-2,4-pentanedione, 3-butyl-2,4-pentanedione, 3-acetyl-2-heptanone, 3-butylacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-butyl, 3-n-butyl-acetylaceton, 2, 3-butyl, 3-butylpentanedione-2,4, 3-butyl-2,4-pentandione, acmc-209da7
PubChem CID 73763
IUPAC-namn 3-butylpentan-2,4-dion
LEDER CCCCC(C(C)=O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
Densitet 0.927
Kokpunkt 101 °C till 104 °C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 50 g
Beilstein 507436
Formel vikt 156.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.