Läs mer
3-n-Dodecyltiofen, 97 %
Produktkod. 15432158
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432158 1 g 1g
15442158 5 g 5g
15452158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55799.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104934-52-3 | C16H28S | 252,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104934-52-3
Molekylformel C16H28S
Molekylvikt (g/mol) 252.46
MDL-nummer MFCD00130121,MFCD31699966
InChI-nyckel RFKWIEFTBMACPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-laurylthiophene, thiophene, 3-dodecyl, poly, 3-n-dodecylthiophene, 3-dodecyl thiophene, 1-thien-3-yl dodecane, acmc-1boc7, 3-dodecylthiophene, ksc174a5h, bidd:gt0253
PubChem CID 2733655
IUPAC-namn 3-dodecyltiofen
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Dodecylthiophene
Densitet 0.902
Kokpunkt 290°C
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.46
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.