Läs mer
3-n-hexyltiofen, 98 %
Produktkod. 15492278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492278 1 g 1g
15402288 5 g 5g
15412288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55891.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168,298 g/mol
3-n-hexyltiofen är en ledande polymerprekursor. kan användas vid syntes av poly(3-hexyltiofen). MgKR-röntgen- och lågenergielektroninducerad oligomerisering av fysisorberade skikt av 3-hexyltiofen kondenserat på rent guld resulterar i bildandet av en organisk film.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-n-hexyltiofen är en ledande polymerprekursor. kan användas vid syntes av poly(3-hexyltiofen). MgKR-röntgen- och lågenergielektroninducerad oligomerisering av fysisorberade skikt av 3-hexyltiofen kondenserat på rent guld resulterar i bildandet av en organisk film.
Löslighet Delvis löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1693-86-3
Molekylformel C10H16S
Molekylvikt (g/mol) 168.298
MDL-nummer MFCD00143181
InChI-nyckel JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
IUPAC-namn 3-hexyltiofen
LEDER CCCCCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Hexylthiophene
Densitet 0.936
Kokpunkt 65 °C (0,45 mmHg)
Flampunkt 37 °C (99 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1617129
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 168.3
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.