Läs mer
3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15286048 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15286048 5 g 5g
15276048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15286048 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 148355-75-3
Molekylformel C7H10BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.04
InChI-nyckel XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773535
IUPAC-namn [3-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Smältpunkt 255.0°C to 258.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.04
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.