missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)propionic Acid-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionic Acid-d3, Hydrochloride |
| CAS | 1246817-11-7 |
| Molekylformel | C9 2H3 H16 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H/i2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[pentyl(trideuteriomethyl)amino]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.73 |
| Formel vikt | 212.1371 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?