missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)propionitrile-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionitrile-d3 |
| CAS | 1185103-36-9 |
| Molekylformel | C9 D3 H15 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(Pentyl-(trideuteriomethyl)amino)propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC#N |
| IUPAC-namn | 3-[pentyl(trideuteriomethyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vikt | 157.1658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?