Läs mer
3-(N-metyl-N-pentylamino)propionsyrahydroklorid, TRC
Produktkod. 30006173
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006173 1 g
30136576 5 g
30136613 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3258761G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625120-81-2
Molekylformel C9 H19 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 209.71
Synonym β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), Ibanic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. A (EP)
IUPAC-namn 3-[metyl(pentyl)amino]propansyra; hydroklorid
LEDER Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Formel vikt 209.1183
Procent renhet >95%