Learn More
3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| Formel vikt | 209.1183 |
| Procent renhet | >95% |