Läs mer
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile, Mikromol™
Produktkod. 30051647
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051647 100 mg
1 options
Produktkod. 30051647 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1326.030100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
CAS 919491-64-8
Analyt- eller komponentnamn 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H18 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(Methylpentylamino)propanenitrile, Propanenitrile, 3-(methylpentylamino)-
InChI formel InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3
LEDER CCCCCN(C)CCC#N
IUPAC-namn 3-[methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 154.2526
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154.147 g/mol