Läs mer
3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 645411-16-1 |
| Molekylformel | C8H12ClNOS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NOS.ClH/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8;/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | 3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.7 |
| Formel vikt | 205.0328 |