Läs mer
3-(N-Methylpiperidinyl)indole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2.ClH/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14;/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 250.124 |