Läs mer
3-(N-Methylpiperidinyl)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| CAS | 17403-07-5 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Indole, 3-(1-methyl-4-piperidyl)- (8CI), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.31 |
| Formel vikt | 214.147 |