Läs mer
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES), Mikromol™
Produktkod. 30049580
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30049580 500 mg
1 options
Produktkod. 30049580 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0334.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
CAS 4432-31-9
Analyt- eller komponentnamn 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H13 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
LEDER OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC-namn 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 195.24
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 195.0565 g/mol