Läs mer
3’-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H68N2O12/c1-13-25-36(10,44)29(40)22(6)38(11)17-18(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)24(37)14-19(3)46-33)20(4)28(21(5)32(42)48-25)49-26-16-35(9,45-12)30(41)23(7)47-26/h18-31,33,39-41,43-44H,13-17,37H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1 |
| Formel vikt | 720.4772 |
| Procent renhet | >95% |