Läs mer
[3-(N,N-Dimethylamino)ethylamino-1-(2-N,N-Dimethylamino)ethylamino)-2-oxoethyl]-3-oxopropyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-(N,N-Dimethylamino)ethylamino-1-((2-N,N-Dimethylamino)ethylamino)-2-oxoethyl]-3-oxopropyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1797132-47-8 |
| Molekylformel | C18H35N3O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35N3O6/c1-18(2,3)27-17(24)19-14(12-15(22)25-10-8-20(4)5)13-16(23)26-11-9-21(6)7/h14H,8-13H2,1-7H3,(H,19,24) |
| LEDER | CN(C)CCOC(=O)CC(CC(=O)OCCN(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | bis[2-(dimethylamino)ethyl] 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.49 |
| Formel vikt | 389.2526 |