Läs mer
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic Acid |
| CAS | 178752-79-9 |
| Molekylformel | C8 H12 B N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1cccc(c1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [3-(dimethylamino)phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165 |
| Formel vikt | 165.0961 |