Läs mer
3-(N,N-dimetylmyristylammonio) propansulfonat, 97 %
Produktkod. 10452930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452930 5 g Glasflaska 5g
10863571 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427740050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 14933-09-6 | C19H41NR3S | 363,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14933-09-6
Molekylformel C19H41NO3S
Molekylvikt (g/mol) 363.61
MDL-nummer MFCD00036910
InChI-nyckel BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl sulfobetaine, zwittergent 3-14, n-tetradecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dimethyl tetradecyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethylmyristylammonio propanesulfonate, dimethyl 3-sulphonatopropyl tetradecylammonium, zwittergent™ 3-14 detergent, 3-myristyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethyltetradecylammonio propanesulfonate
PubChem CID 84705
ChEBI CHEBI:10129
IUPAC-namn 3-[dimetyl(tetradecyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N, N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 246,0 °C till 248,0 °C
Färg Blå till lila
Elementaranalys 60,57 till 64,96 % C 10,97 till 11,76 % H 3,72 till 3,99 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 363.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.