Läs mer
3-(N,N-dimetylpalmitylammonio)propansulfonat, 98 %
Produktkod. 15582333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15582333 5 g 5g
15592333 25 g 25g
15502343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15582333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2281-11-0 | C21H45NO3S | 391,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2281-11-0
Molekylformel C21H45NO3S
Molekylvikt (g/mol) 391.66
MDL-nummer MFCD00036911
InChI-nyckel TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n,n-dimethylpalmitylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-16, 3-hexadecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, palmityl sulfobetaine, n-hexadecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-hexadecyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-palmityldimethylammonio propanesulfonate, 3-hexadecyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethylhexadecylammonio propanesulfonate, n-hexadecy-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
PubChem CID 92176
IUPAC-namn 3-[hexadecyl(dimetyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
Elementaranalys 3.5 to 3.7% (N, anhydrous) 63.1 to 65.7% (C, anhydrous)
Förlust vid torkning 2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L.
Formel vikt 391.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.