Läs mer
3-(N,N-dimetylpalmitylammonio)propansulfonat, 98 %
Produktkod. 15592333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15592333 25 g 25g
15582333 5 g 5g
15502343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15592333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458500250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 2281-11-0 | C21H45NO3S | 391,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2281-11-0
Molekylformel C21H45NO3S
Molekylvikt (g/mol) 391.66
MDL-nummer MFCD00036911
InChI-nyckel TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n,n-dimethylpalmitylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-16, 3-hexadecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, palmityl sulfobetaine, n-hexadecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-hexadecyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-palmityldimethylammonio propanesulfonate, 3-hexadecyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethylhexadecylammonio propanesulfonate, n-hexadecy-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
PubChem CID 92176
IUPAC-namn 3-[hexadecyl(dimetyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
Elementaranalys 3,5 till 3,7% (N, vattenlös) 63,1 till 65,7% (C, vattenlös)
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 100 g/L.
Formel vikt 391.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.