Läs mer
3-(N,N-dimetylpalmitylammonio)propansulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate |
| CAS | 2281-11-0 |
| Molekylformel | C21H45NO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N,N-Dimethyl-N-(3-sulfopropyl)-1-hexadecanaminium Hydroxide Inner Salt, Hexadecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt, Hexadecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt, 3-(Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propane-1-sulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonium)-1-sulfopropane Betaine, 3-(N,N-Dimethyl-N-hexadecylammonio)propane-1-sulfonate, 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate, 3-(N,NDimethylpalmitylammonio) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3 |
| LEDER | [O-]S(CCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 3-(hexadecyldimetylammonio)propan-1-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.65 |
| Formel vikt | 391.31 |