Läs mer
3-n-oktyltiofen, 97 %
Produktkod. 15491718
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491718 5 g 5g
15481718 1 g 1g
15401728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55466.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 65016-62-8 | C12H20S | 196,352 g/mol
3-oktyltiofen används som utgångsmaterial vid syntesen av följande 2,5-dibrom-3-oktyltiofen, poly(3-butyltiofen)-b-poly(3-oktyltiofen), en diblocksampoly(3-alkyltiofen), regioregular poly(3-oktylfen).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-oktyltiofen används som utgångsmaterial vid syntesen av följande 2,5-dibrom
-3-oktyltiofen, poly(3-butyltiofen)-b-poly(3-oktyltiofen), en diblocksampoly(3-alkyltiofen), regioregular poly(3-oktyltiofen).
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65016-62-8
Molekylformel C12H20S
Molekylvikt (g/mol) 196.352
MDL-nummer MFCD00085281
InChI-nyckel WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
IUPAC-namn 3-oktyltiofen
LEDER CCCCCCCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Octylthiophene
Färg Färglös
Densitet 0.92 g/mL
Kokpunkt 106 °C till 107 °C (3 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 196.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.