Läs mer
3-n-propylfenol, 98 %
Produktkod. 11414807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414807 5 g 5g
11424807 25 g 25g
11434807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21266.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-27-2 | C9H12O | 136,194 g/mol
3-n-Propylfenol, används för att producera 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylfenol. Denna reaktion kommer att behöva reagensbrom, aluminiumpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-n-Propylfenol, används för att producera 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylfenol. Denna reaktion kommer att behöva reagensbrom, aluminiumpulver.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-27-2
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD01632130
InChI-nyckel MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-propylphenol, m-propylphenol, phenol, 3-propyl, phenol, m-propyl, unii-593r721cic, 1-hydroxy-3-n-propylbenzene, phenol, m-propyl-8ci, phenol, 3-propyl-9ci
PubChem CID 69302
IUPAC-namn 3-propylfenol
LEDER CCCC1=CC(=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Propylphenol
Kokpunkt 229°C to 231°C
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3145
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-n-Propylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Propylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.