Läs mer
3-n-propylfenol, 98 %
Produktkod. 11424807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424807 25 g 25g
11414807 5 g 5g
11434807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21266.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 621-27-2 | C9H12O | 136,194 g/mol
3-n-Propylfenol, används för att producera 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylfenol. Denna reaktion kommer att behöva reagensbrom, aluminiumpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-n-Propylfenol, används för att producera 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylfenol. Denna reaktion kommer att behöva reagensbrom, aluminiumpulver.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-27-2
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD01632130
InChI-nyckel MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-propylphenol, m-propylphenol, phenol, 3-propyl, phenol, m-propyl, unii-593r721cic, 1-hydroxy-3-n-propylbenzene, phenol, m-propyl-8ci, phenol, 3-propyl-9ci
PubChem CID 69302
IUPAC-namn 3-propylfenol
LEDER CCCC1=CC(=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-n-Propylphenol
Kokpunkt 229 °C till 231 °C
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3145
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.