Läs mer
3,N4-Etheno-2’-deoxycytidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,N4-Etheno-2'-deoxycytidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O4/c15-6-8-7(16)5-10(18-8)14-3-1-9-12-2-4-13(9)11(14)17/h1-4,7-8,10,15-16H,5-6H2/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 287.07 |