missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 197504-23-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (9CI), 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO.ClH/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13;/h1-3,5-8H,4,9-10,14H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCOc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-naphthalen-1-yloxypropan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?