Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo Justeringsverktyg
Produktkod. 30689609 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Pipettjusteringsverktyg
Produktkod. Typ
30689609 Pipettjusteringsverktyg
1 options
Produktkod. 30689609 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102690000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 SEK
    110.00 SEK / Paket med 5
    Save 4.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Använd justeringsverktyget för att ändra fabriks- eller tillfälliga inställningar i Eppendorf Research 3 neo pipetter.
  • Justerar fabriks- eller tillfälliga inställningar på Eppendorf Research™ plus och 3 neo pipetter
  • Avgörande för exakt kalibrering och prestandaoptimering
  • Originalreservdel Eppendorf säkerställer kompatibilitet och tillförlitlighet
  • Idealisk ersättning om verktyget från originalförpackningen är borttappat
  • Inkluderar 3 Neo Adjustment Tools per set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Pipettjusteringsverktyg
För användning med (utrustning) 3 Neo
Kvantitet 1 Pk.