Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo fabriksjusteringsförsegling
Produktkod. 30689666 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Skyddstätning
Produktkod. Typ
30689666 Skyddstätning
1 options
Produktkod. 30689666 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102603001
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Fabriksjusteringsförsegling för Eppendorf Research™ 3 neo
  • Fabriksjusteringstätning speciellt designad för Eppendorf Research™ 3 Neo-pipetter
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen för hållbarhet och kemisk resistens
  • Fungerar som en skyddande tätning vid fabrikskalibrering eller pipettjusteringar
  • Säkerställer manipulationsbevis och upprätthåller instrumentets integritet
  • Idealiskt för att upprätthålla noggrannhet och efterlevnad i laboratoriemiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Skyddstätning
För användning med (utrustning) 3 Neo, justeringstätning
Kvantitet 1 Pk.