Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo Pipettekusell och hållare
Produktkod. 30689724 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Produkttyp:
Pipettakarusell
Pipetthållare
Positioner:
1
6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Positioner
30689724 Pipettakarusell 6
30689699 Pipetthållare 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30689724 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3116000236
I lager
Våra flexibla karuseller, stativ och väggmonterade enheter rymmer alla nuvarande Eppendorf manuella vätskehanteringsinstrument
  • Eppendorf Pipetthållarsystemet lagrar alla nuvarande mekaniska och elektroniska Eppendorf pipetter samt de flesta av deras föregångare
  • Pipettekarusell 2, vit roterbar hållare med 6 hållare för Eppendorf Research™ 3 neo pipetter
  • Karuseller och stativ med utbytbara pipetthållare och laddarskal, inga verktyg krävs
  • Stora gummifötter skyddar karuseller och stativ från vätskor som spills på bänkskivan
  • Piktogram på alla laddarskal och pipetthållare för klar tilldelning i laboratoriet
  • Spara värdefullt bänkutrymme med Eppendorf Pipette Holder System
  • Med plats för upp till sex enkel- eller flerkanalspipetter kan du enkelt förvara alla dina Eppendorf pipetter och multidispenser inom räckhåll
  • Våra flexibla karuseller, stativ och väggmonterade enheter rymmer alla nuvarande Eppendorf manuella vätskehanteringsinstrument samt de flesta av deras föregångare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Manuella pipetter (6)
Material Polykarbonat
Positioner 6
Form Cirkulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 3 Neo
Kvantitet 1 st.
Produkttyp Pipettakarusell
Hyllor Hold (Håll)