Läs mer
Eppendorf Research™ 3 neo enkelkanalspipetter
Produktkod. 30689672 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2 ml
0,1 till 2,5 μl
0,25 till 5 ml
0,5 till 10 μl
0,5 till 10 ml
1 till 20 μl
10 till 200 μl
15 till 300 μl
5 till 100 μl
50 till 1000 μl
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
30689672 50 till 1000 μl Blå
30689708 0,1 till 2,5 μl Mörkgrå
30689698 0,5 till 10 μl Mellangrå
30689613 1 till 20 μl Ljusgrå
30689650 5 till 100 μl Gul
30689722 10 till 200 μl Gul
30689736 15 till 300 μl Orange
30689741 0,1 till 2 ml Röd
30689712 0,25 till 5 ml Violett
30689663 0,5 till 10 ml Turkos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30689672 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 3174000008
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Upplev nästa generations manuell pipettering: Öka effektiviteten med 'snabbt' volymval eller dra nytta av enhandsjustering i 'lätt' läge. Förbättra din reproducerbarhet med volymlås och tillfälliga justeringar för olika arbetsflöden. Njut av ergonomisk komfort med en kort knapp och låga krafter.
  • Mekanisk luftkuddepipett med tvåknappsfunktion (ett arbetselement för volymjustering/pipettering och ett för utkastning av spetsen), samt anpassningsbara inställningar för enkel, ergonomisk och pålitlig pipettering
  • Pipetterprestanda utöver ISO 8655-kraven när den används med originalpipettspetsar Eppendorf™
  • Ergonomisk design enligt balanserad Eppendorf PhysioCare Concept™ , organisk, lätt och med låga pipetterkrafter
  • Fjäderbelastade spetskoner minskar spetsens fäste och utkastningskrafter, vilket minimerar risken för belastningsskador
  • Tillfällig justering för att öka noggrannheten för olika vätsketyper, spetsgeometrier eller höjd utan att permanent ändra fabrikskalibreringen
  • Alternativ för avtagbar märkning och märkning med ColorTag-pipettmarkeringsringar som säljs separat
  • Full autoklaverbarhet, hög UV- och kemikaliebeständighet, tillsammans med enkel demontering och återmontering, möjliggör mångsidig användning och enkel dekontaminering och rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, ACT (US) Etikett
Kompatibla tips epT.I.P.S. ™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspetsar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Forskning
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Justerbar enkelkanalpipett
Volym (metrisk) 50 till 1000 μl
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) Pipettspets 1000 μl
Inkluderar Justeringsverktyg, fett för pipetter, låsring
Kvantitet 1 Pk.
Garanti 24 månader
Längd (metrisk) 71 mm
Vikt (metrisk) 80 g