Läs mer
Eppendorf Research™ 3 neo enkelkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30689708 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2 ml
0,1 till 2,5 μl
0,25 till 5 ml
0,5 till 10 μl
0,5 till 10 ml
1 till 20 μl
10 till 200 μl
15 till 300 μl
5 till 100 μl
50 till 1000 μl
Färg:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
30689708 0,1 till 2,5 μl Dark Gray
30689698 0,5 till 10 μl Medium Gray
30689613 1 till 20 μl Light Gray
30689650 5 till 100 μl Yellow
30689722 10 till 200 μl Yellow
30689736 15 till 300 μl Orange
30689672 50 till 1000 μl Blue
30689741 0,1 till 2 ml Red
30689712 0,25 till 5 ml Violet
30689663 0,5 till 10 ml Turquoise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30689708 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 3174000001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upplev nästa generations manuell pipettering: Öka effektiviteten med 'snabbt' volymval eller dra nytta av enhandsjustering i 'lätt' läge. Förbättra din reproducerbarhet med volymlås och tillfälliga justeringar för olika arbetsflöden. Njut av ergonomisk komfort med en kort knapp och låga krafter.
  • Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation (one operating element for volume adjustment / pipetting, and one for tip ejection), and customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting
  • Pipetting performance beyond ISO 8655 requirements when used with original Eppendorf™ pipette tips
  • Ergonomic design according to the Eppendorf PhysioCare Concept™ balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces
  • Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries
  • Temporary adjustment to increase accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitude without permanently altering the factory calibration
  • Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings sold separately
  • Full autoclavability, high UV and chemical resistance, along with easy disassembly and reassembly, facilitate versatile use and effortless decontamination and cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, ACT (US) Label
Kompatibla tips epT.I.P.S.™
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Dark Gray
Disponibel Reusable
För användning med Pipette Tips
Typ av grepp Ergonomic
Material Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Research
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Adjustable Single Channel Pipette
Volym (metrisk) 0,1 till 2,5 μl
Finger stil Ergonomic
För användning med (utrustning) Pipette Tip 10 μL
Inkluderar Adjustment Tool, Grease for Pipettes, Locking ring
Kvantitet 1 Pk.
Garanti 24 Month
Längd (metrisk) 34 mm
Vikt (metrisk) 74 g