Beskrivning
- Mekanisk luftkuddepipett med tvåknappsfunktion (ett arbetselement för volymjustering/pipettering och ett för utkastning av spetsen), samt anpassningsbara inställningar för enkel, ergonomisk och pålitlig pipettering
- Pipetterprestanda utöver ISO 8655-kraven när den används med originalpipettspetsar Eppendorf™
- Ergonomisk design enligt balanserad Eppendorf PhysioCare Concept™ , organisk, lätt och med låga pipetterkrafter
- Fjäderbelastade spetskoner minskar spetsens fäste och utkastningskrafter, vilket minimerar risken för belastningsskador
- Tillfällig justering för att öka noggrannheten för olika vätsketyper, spetsgeometrier eller höjd utan att permanent ändra fabrikskalibreringen
- Alternativ för avtagbar märkning och märkning med ColorTag-pipettmarkeringsringar som säljs separat
- Full autoklaverbarhet, hög UV- och kemikaliebeständighet, tillsammans med enkel demontering och återmontering, möjliggör mångsidig användning och enkel dekontaminering och rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, ACT (US) Etikett |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. ™ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspetsar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Forskning |
| Visa mer |