Läs mer
Eppendorf™ Undersök 3 Neo Single Channel Pipetter, BASIC Trade In Pipett
Produktkod. 30689630 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2 ml
0,1 till 2,5 μl
0,25 till 5 ml
0,5 till 10 μl
0,5 till 10 ml
1 till 20 μl
10 till 200 μl
15 till 300 μl
5 till 100 μl
50 till 1000 μl
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
30689630 0,5 till 10 ml Turkos
30689617 0,1 till 2,5 μl Mörkgrå
30689606 0,5 till 10 μl Mellangrå
30689638 1 till 20 μl Ljusgrå
30689643 1 till 20 μl Gul
30689611 5 till 100 μl Gul
30689676 10 till 200 μl Gul
30689646 15 till 300 μl Orange
30689729 50 till 1000 μl Blå
30689659 0,1 till 2 ml Röd
30689702 0,25 till 5 ml Violett
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 30689630 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3174000030
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Upplev nästa generations manuell pipettering: Öka effektiviteten med 'snabbt' volymval eller dra nytta av enhandsjustering i 'lätt' läge. Förbättra din reproducerbarhet med volymlås och tillfälliga justeringar för olika arbetsflöden. Njut av ergonomisk komfort med en kort knapp och låga krafter.
  • Mekanisk luftkuddepipett med tvåknappsfunktion
  • Anpassningsbara inställningar för enkel, ergonomisk och pålitlig pipettering
  • Ergonomisk design enligt balanserad Eppendorf PhysioCare Concept™ , organisk, lätt och med låga pipetterkrafter
  • Fjäderbelastade spetskoner minskar spetsens fäste och utkastningskrafter, vilket minimerar risken för belastningsskador
  • Tillfällig justering för att öka noggrannheten för olika vätsketyper, spetsgeometrier eller höjd utan att permanent ändra fabrikskalibreringen
  • Avtagbara etiketterings- och märkningsalternativ med ColorTag-pipettmärkningsringar (säljs separat)
  • Full autoklaverbarhet, hög UV- och kemikaliebeständighet, tillsammans med enkel demontering och återmontering, möjliggör mångsidig användning och enkel dekontaminering och rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Kompatibla tips epT.I.P.S. ™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Turkos
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspetsar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Forskning
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Justerbar enkelkanalpipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10 ml
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) Pipettspets 10 ml
Inkluderar Justeringsverktyg, fett för pipetter, skyddsfilter
Kvantitet 1 Pk.
Garanti 24 månader
Vikt (metrisk) 112 g