Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettor-utkastarhylsa
Produktkod. 30689739 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 ml
5 ml
10 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30689739 300 μl
30689612 2,5 μl
30689602 10 μl
30689642 20 μl
30689641 100 μl
30689679 200 μl
30689697 1000 μl
30689618 2 ml
30689728 5 ml
30689682 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30689739 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102630006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 SEK
    100.00 SEK / Paket med 1
    Save 2.00 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utkastarhylsor möjliggör enkel och effektiv utkastning av spetsen
  • Utkastarhylsor möjliggör enkel och effektiv utkastning av spetsen
  • Dessa ursprungliga Eppendorf reservdelar är designade för att ersätta utkastarhylsorna på Eppendorf Research™ 3 neo pipetter
  • Finns i olika färgkoder med utkastningsbärare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Utkastarhylsa
Volym (metrisk) 300 μl
För användning med (utrustning) Pipettspetsar
Kvantitet 1 Pk.