Läs mer
Eppendorf™ Forskning 3 Neo Single Channel Pipettar Låsring
Produktkod. 30689631 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Låsklämma
Produktkod. Typ
30689631 Låsklämma
1 options
Produktkod. 30689631 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102637000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 SEK
    110.00 SEK / Paket med 5
    Save 4.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Används för att inaktivera den fjäderbelastade spetskonfunktionen i Eppendorf enkelkanalspipetter
  • Designad för Eppendorf enkelkanalspipetter
  • Idealiskt när man använder pipettspetsar från tredje part
  • Hjälper till att inaktivera den fjäderbelastade spetskonfunktionen
  • Säkerställer säker spetsfäste och noggrann pipettering
  • Inkluderar 3 Neo Single Channel Pipetter Låsringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Låsklämma
För användning med (utrustning) Research plus, Referens 2 Enkelkanalpipetter
Kvantitet 1 Pk.