Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo Temporary Adjustment Cover
Produktkod. 30689692 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
30689692 Polypropen
1 options
Produktkod. 30689692 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102603000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 SEK
    190.00 SEK / Paket med 10
    Save 3.00 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Täckning för tillfällig anpassning för Eppendorf Research™ 3 neo
  • Tillfälligt justeringsskydd tillverkat av hållbar polypropen
  • Designad för säkra pipettjusteringar
  • Passar Eppendorf Research™ pipetter med 3 Neo-konfigurationer för exakt justering och skydd
  • Tillhandahåller en dammresistent och kemikaliesäker barriär under kalibrering eller underhåll
  • Lätt och lätt att installera eller ta bort utan att skada instrumentet
  • Levereras som ett paket, idealiskt för laboratoriebruk och pipettlivslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Skyddsskydd
För användning med (utrustning) Pipetter med 3 Neo
Kvantitet 1 Pk.