missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 764661-25-8 |
| Molekylformel | C10 2H4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone','3-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4-carbonyl)- (9CI), 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidone-D4 (pyridine-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c13-9(7-2-1-4-11-6-7)8-3-5-12-10(8)14/h1-2,4,6,8H,3,5H2,(H,12,14)/i1D,2D,4D,6D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCNC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.22 |
| Formel vikt | 194.0993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?