Läs mer
3-Nitro-1,2,4-triazol, TRC
Produktkod. 30240856
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30240856 25 g
1 options
Produktkod. 30240856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN58500025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-1,2,4-triazole
CAS 24807-55-4
Molekylformel C2 H2 N4 O2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-3-1-4-5-2/h1H,(H,3,4,5)
LEDER [O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
IUPAC-namn 3-nitro-1H-1,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 114.06
Formel vikt 114.0178