Läs mer
3-nitro-1,8-naftalsyraanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10399390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10399390 5 g Glasflaska 5g
10792481 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10399390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3027-38-1 | C12H5NO5 | 243.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3027-38-1
Molekylformel C12H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 243.17
MDL-nummer MFCD00006926
InChI-nyckel FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,8-naphthalic anhydride, 3-nitronaphthalic anhydride, naphthalic anhydride, 3-nitro, 5-nitro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 5-nitrobenzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-nitro, 11-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 5-17-11-00495 beilstein handbook reference
PubChem CID 18194
IUPAC-namn 11-nitro-3-oxatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC2=C3C(C=CC=C3C(=O)OC2=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-1, 8-naphthalic anhydride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 247°C to 254°C
Färg Beige till gul eller brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, 523
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in dmf
Formel vikt 243.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.