Läs mer
3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride, TRC
Produktkod. 30473771
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473771 1 g
1 options
Produktkod. 30473771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4968451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3027-38-1
Molekylformel C12H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 243.17
Synonym 5-Nitro-1H,3H-Naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 3-Nitro-naphthalic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalenedicarboxylic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalic Acid Anhydride, 3-Nitronaphthalic Anhydride, 5-Nitro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione, NSC 32326, YY 187
LEDER [O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Formel vikt 243.0168