Läs mer
3-Nitro-1-pyrenol, TRC
Produktkod. 30472020
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30472020 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30472020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5199802.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-1-pyrenol
CAS 86674-49-9
Molekylformel C16H9NO3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-Hydroxy-3-nitropyrene, 1-Nitro-3-hydroxypyrene, 1-Nitropyren-3-ol, 3-Hydroxy-1-nitropyrene
InChI formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-13(17(19)20)11-6-4-9-2-1-3-10-5-7-12(14)16(11)15(9)10/h1-8,18H
LEDER Oc1cc(c2ccc3cccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitropyren-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 263.25
Formel vikt 263.0582