Läs mer
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440487 5 g 5g
11430487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22381.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39911-29-0
Molekylformel C12H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 234.26
MDL-nummer MFCD00831780
InChI-nyckel BNNMEAFYZHALEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-piperidinobenzaldehyde, 3-nitro-4-piperidin-1-yl benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidinobenzenecarbaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidino benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidylbenzaldehyde, acmc-20amzq, 3-nitro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl
PubChem CID 2737076
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(C=O)=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Smältpunkt 50°C to 54°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 3-nitro-4-piperidin-1-ylbenzaldehyde
Formel vikt 234.26
Procent renhet 96%