missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitro-4-acetamidophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-4-acetamidophenol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-5(11)9-7-3-2-6(12)4-8(7)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,9,11) |
| Formel vikt | 196.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?