Läs mer
3-Nitro-4-hydroxyquinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-4-hydroxyquinoline |
| CAS | 50332-66-6 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(9)11(13)14/h1-5H,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1c(cnc2ccccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-nitrokinolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.16 |
| Formel vikt | 190.0378 |