Läs mer
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 28328-53-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O7 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bumetanide Imp. A (EP), Bumetanide USP Related Compound B, Bumetanide USP RC B, Benzoic acid, 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bumetanide Related Compound B, Bumetanide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Visa mer |